Documenti
PHL83239
Isogentisin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
1,3-Dihydroxy 7-methoxyxanthone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H10O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
InChI
1S/C14H10O5/c1-18-8-2-3-11-9(6-8)14(17)13-10(16)4-7(15)5-12(13)19-11/h2-6,15-16H,1H3
FVIYCYAHKMJVJK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)