Key Documents
PHL82206
k-Strophanthoside
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H64O19
Numero CAS:
Peso molecolare:
872.95
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C42H64O19/c1-19-35(60-38-34(51)32(49)36(27(16-44)59-38)61-37-33(50)31(48)30(47)26(15-43)58-37)25(54-3)13-29(56-19)57-21-4-9-40(18-45)23-5-8-39(2)22(20-12-28(46)55-17-20)7-11-42(39,53)24(23)6-10-41(40,52)14-21/h12,18-19,21-27,29-38,43-44,47-53H,4-11,13-17H2,1-3H3/t19-,21+,22-,23+,24-,25+,26-,27-,29+,30-,31+,32-,33-,34-,35-,36-,37+,38+,39-,40+,41+,42+/m1/s1
CTNPHHZPAJYPFO-QFLJTSPFSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)