Documenti
P2423
Supelco
Sigma Pseudo Narcotic Scent Cocaine formulation
powder
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Substitute for controlled substances in the training of narcotics detector dogs. Mimics the odor of cocaine.
Note legali
Sigma Pseudo is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)