O4755
Oxantel pamoate
analytical standard
Sinonimo/i:
1-Methyl-2-(3-hydroxyphenylethenyl)-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine compound with 4,4′-methylenebis(3-hydroxy-2-naphthoic acid), Oxantel embonate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
Stringa SMILE
CN1CCCN=C1\C=C\c2cccc(O)c2.OC(=O)c3cc4ccccc4c(Cc5c(O)c(cc6ccccc56)C(O)=O)c3O
InChI
1S/C23H16O6.C13H16N2O/c24-20-16(14-7-3-1-5-12(14)9-18(20)22(26)27)11-17-15-8-4-2-6-13(15)10-19(21(17)25)23(28)29;1-15-9-3-8-14-13(15)7-6-11-4-2-5-12(16)10-11/h1-10,24-25H,11H2,(H,26,27)(H,28,29);2,4-7,10,16H,3,8-9H2,1H3/b;7-6+
CCOAINFUFGBHBA-UETGHTDLSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)