Documenti fondamentali
NISTRM8820
Scanning electron microscope scale calibration artifact
NIST® RM 8820
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Il prodotto NISTRM8820 al momento non è acquistabile. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
chips
Produttore/marchio commerciale
NIST®
tecniche
electron microscopy: suitable
applicazioni
semiconductor
Descrizione generale
Altre note
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Silicon (Si)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)