Documenti fondamentali
NISTRM8187
Soy Protein Concentrate
NIST®SRM®
Scegli un formato
5 X 10 G
807,00 €
807,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 X 10 G
807,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
807,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Confezionamento
pkg of (5x10g)
applicazioni
food and beverages
Formato
mixture
Descrizione generale
Altre note
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Daidzin (C21H20O9), Genistin (C15H10O5), Glycitin (C22H22O10), Total protein
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)