NISTC1251A
Phosphorus deoxidized copper
NIST® SRM® C1251a, Cu IX
Scegli un formato
1.310,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.310,00 €
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of block
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Formato
matrix material
Descrizione generale
SRM C1251A_cert
SRM C1251A_SDS
Altre note
Antimony (Sb), Nickel (Ni), Arsenic (As), Phosphorus (P), Bismuth (Bi), Selenium (Se), Cobalt (Co), Silver (Ag), Gold (Au), Tellurium (Te), Iron (Fe), Tin (Sn), Lead (Pb), Zinc (Zn), Manganese (Mn)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Aluminum (Al), Magnesium (Mg), Cadmium (Cd), Silicon (Si), Chromium (Cr), Sulfur (S)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)