NIST764A
Magnetic susceptibility standard - platinum cylinder
Scegli un formato
1.260,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.260,00 €
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 3 mm dia. x 3.42 L
Produttore/marchio commerciale
NIST®
applicazioni
general analytical
Categorie correlate
Descrizione generale
SRM 764A_cert
SRM 764A_SDS
Altre note
Platinum (Pt)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)