Documenti fondamentali
NIST670
Rutile ore
NIST® SRM® 670
Scegli un formato
90 G
640,00 €
640,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
90 G
640,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
640,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 90 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Formato
matrix material
Descrizione generale
Altre note
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Titanium dioxide (TiO2), Iron(III) oxide (Fe2O3), Zirconium dioxide (ZrO2), Silicon dioxide (SiO2), Chromium(III) oxide (Cr2O3), Vanadium(V) oxide (V2O5)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)