Documenti fondamentali
NIST647
Titanium alloy
NIST® SRM® 647, Al-Mo-Sn-Zr
Scegli un formato
50 G
799,00 €
799,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
799,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
799,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 50 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Formato
matrix material
Descrizione generale
The standard reference material (SRM) for titanium-base alloy consists of chips with size between 0.50 and 1.18 mm and is suitable for sieve openings of 35 and 16 mesh.
SRM 647_cert</A
SRM 647_SDS
Applicazioni
Titanium alloy is primarily intended for developing chemical analysis methods.
Altre note
Certified for the analytes listed below.
Aluminium (Al), Molybdenum (Mo), Tin (Sn), Zirconium (Zr), Iron (Fe),Carbon (C)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
.
Bismuth (Bi), Boron (B), Calcium (Ca), Chromium (Cr), Cobalt (Co), Copper (Cu), Magnesium (Mg), Manganese (Mn), Nickel (Ni), Niobium (Nb), Oxygen (O), Nitrogen (N), Silicon (Si), Sodium (Na), Vanadium (V)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)