Documenti fondamentali
NIST622
Soda-lime-silica glass
NIST® SRM® 622
Scegli un formato
2.2 KG
525,00 €
525,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2.2 KG
525,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
525,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 2.2 kg
Produttore/marchio commerciale
NIST®
applicazioni
glass & ceramic
Formato
matrix material
Descrizione generale
Altre note
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Silicon dioxide (SiO2), Calcium oxide (CaO), Sodium oxide (Na2O), Aluminum Oxide (Al2O3), Potassium oxide (K2O), Magnesium oxide (MgO), Sulfur trioxide (SO3), Ferric Oxide (Fe2O3)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)