Documenti fondamentali
NIST1727
Anode tin
NIST® SRM® 1727
Scegli un formato
1 BLOCK
1.390,00 €
1.390,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 BLOCK
1.390,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1.390,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of block
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Formato
matrix material
Descrizione generale
This Standard Reference Material (SRM) is intended primarily for use in evaluating chemical methods and instrumental methods of analysis of refined pig tin in anode form. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 1727_cert
SRM 1727_SDS
Altre note
Certified for the analytes listed below.
Lead(Pb)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Arsenic (As), Bismuth (Bi), Cobalt (Co), Copper (Cu), Iron (Fe), Indium (In), Nickel (Ni), Antimony (Sb)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)