NIST1662A
Sulfur dioxide in nitrogen
NIST® SRM® 1662a, nominal 1000 umol/mol
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of cylinder
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Formato
mixture
Descrizione generale
Altre note
Certified for the analytes listed below.
Sulfur dioxide (SO2)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Nitrogen (N), Trace component, Water (H2O), Total Hydrocarbons
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Sulfur dioxide (SO2)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Nitrogen (N), Trace component, Water (H2O), Total Hydrocarbons
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)