Documenti fondamentali
NIST1012
Flooring radiant panel
NIST® SRM® 1012
Scegli un formato
3 EA
514,00 €
514,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
3 EA
514,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
514,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of set (3)
Produttore/marchio commerciale
NIST®
applicazioni
environmental
Formato
matrix material
Descrizione generale
This Standard Reference Material (SRM) consists of three sheets of kraft paperboard 104.1 cm long, by 25.4 cm wide and 3.05 mm thick. It is intended for use in checking the operation of flooring radiant panel test apparatus used to measure critical radiant flux. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 1012_cert
SRM 1012_SDS
Altre note
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)