M1770200
Methyl stearate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Methyl octadecanoate, Stearic acid methyl ester
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
methyl stearate
Produttore/marchio commerciale
EDQM
P. ebollizione
181-182 °C/4 mmHg (lit.)
Punto di fusione
37-41 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h3-18H2,1-2H3
HPEUJPJOZXNMSJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Separation of Methyl decanoate; Methyl dodecanoate; Methyl myristate; Methyl palmitate; Methyl caprylate; Methyl oleate; Methyl linoleate; Methyl linolenate; Methyl stearate