M0120005
Malathion impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-[[Methoxy(methylthio)phosphinyl]thio]butanedioic acid 1,4-diethyl ester, Diethyl (2RS)-2-[(methoxy)(methylsulfanyl)-S-phosphinothioyl]butanedioate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
malathion
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C10H19O6PS2/c1-5-15-9(11)7-8(10(12)16-6-2)19-17(13,14-3)18-4/h8H,5-7H2,1-4H3
LPQDGVLVYVULMX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
141.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
61 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)