IRMM481
Peanut Test Material Kit
IRMM®, certified reference material
About This Item
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
IRMM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
general analytical
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Risultati analitici
For more information please see:
IRMM481
IRMM481
Note legali
IRMM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)