Documenti fondamentali
IRMM359
Cheese Powder (SEA)
IRMM®, certified reference material
Sinonimo/i:
Staphylococcus aureus enterotoxin A in cheese
Scegli un formato
3 X 1 EA
432,00 €
432,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
3 X 1 EA
432,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
432,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
agenzia
IRMM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
−20°C
Risultati analitici
for more information see:
IRMM359
Note legali
IRMM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)