I0600000
Isoprenaline sulfate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Isoprenaline sulfate dihydrate
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
isoprenaline
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(O)O.N(C(C)C)CC(O)c2cc(c(cc2)O)O.N(C(C)C)CC(O)c1cc(c(cc1)O)O.O.O
InChI
1S/2C11H17NO3.H2O4S.2H2O/c2*1-7(2)12-6-11(15)8-3-4-9(13)10(14)5-8;1-5(2,3)4;;/h2*3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4);2*1H2
CUQPTVCVZLUXJB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)