Documenti fondamentali
GX308070516
Supelco
Quartz Torch
with 1.0 mm Injector
About This Item
Codice UNSPSC:
41115710
NACRES:
SB.32
Qualità
for Agilent7500
with 1.0 mm Injector
Produttore/marchio commerciale
(30-807-0516)
Compatibilità
Agilent/HP 7500
Descrizione generale
Choose GAZ-0604 GazFit Connectors for easy connection of gas tubes to torch side arms
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)