Documenti fondamentali
F171703
Sigma-Aldrich
Diamond 1000 μL tip pack
for use with BioControl® GDS, suitable for PCR, tip volume 1000 μL
Sinonimo/i:
Diamond 1000 μL tip pack, Sterile Pipette Tips
Scegli un formato
960 EACH
92,70 €
92,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
960 EACH
92,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41106302
NACRES:
NB.02
92,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Sterilità
sterile
Confezionamento
box of 10 × 96 units
tecniche
PCR: suitable
Volume puntale
1000 μL
Compatibilità
for use with BioControl® GDS
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Disposable tips are used to transfer PCR reagents. They can be used as consumable accessories during GDS PCR sample preparation.
Applicazioni
The Assurance® GDS Diamond Tips are used to transfer liquids during Assurance® GDS sample preparation.
Note legali
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
BioControl is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
Richiesto ma non fornito
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)