Documenti fondamentali
F0040020
Fenbendazole impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Methyl (5-chloro-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
Scegli un formato
25 MG
139,00 €
139,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
139,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H8ClN3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
139,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
fenbendazole
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1cc2[nH]c(nc2cc1)NC(=O)OC
InChI
1S/C9H8ClN3O2/c1-15-9(14)13-8-11-6-3-2-5(10)4-7(6)12-8/h2-4H,1H3,(H2,11,12,13,14)
VLEJNRYXCWJNPA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Fenbendazole impurity B EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)