Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
grade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
petroleum
format
matrix material
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ERM®, certified reference material | description ERM®, certified reference material | description ERM®, certified reference material | description ERM®, certified reference material |
| application(s) petroleum | application(s) petroleum | application(s) clinical testing | application(s) chemicals and industrial polymers |
| format matrix material | format matrix material | format matrix material | format matrix material |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC |
| agency ERM® | agency ERM® | agency ERM® | agency ERM® |
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Inhalation
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto di infiammabilità (°F)
>132.8 °F
Punto di infiammabilità (°C)
> 56 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
64741-43-1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?