Vai a
ERMEF413
Furnace coke (GCV, NCV, element content and trace elements)
ERM®, certified reference material
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
210,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
210,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
format
matrix material
storage temp.
2-8°C
General description
Certified for gross calorific value (GCV), net calorific value (NCV), C, N, S, Ca, Na, Se, Zn.
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
ERMEF411ERMEF412ERMBD151
description
ERM®, certified reference material
description
ERM®, certified reference material
description
ERM®, certified reference material
description
ERM®, certified reference material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
agency
ERM®
agency
ERM®
agency
ERM®
agency
ERM®
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)