Documenti
ERMEF319
Diesel (B7)
Gas Oil (Butoxybenzene)
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Produttore/marchio commerciale
JRC
Temperatura di conservazione
2-8°C
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
134.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
57 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)