Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 amp | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 217,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
217,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartigrade
certified reference material
agency
ERM®, certified by the BSC
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
clinical testing
format
matrix material
storage temp.
−20°C
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
please visit the JRC webpage
Other Notes
Sales restrictions may apply
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ERM®, certified reference material | description clone RM434, affinity purified immunoglobulin | description clone 2H4, tissue culture supernatant | description ERM®, certified reference material |
| application(s) clinical testing | application(s) - | application(s) - | application(s) petroleum |
| format matrix material | format - | format - | format matrix material |
| grade certified reference material | grade - | grade - | grade certified reference material |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename JRC |
| agency certified by the BSC, ERM® | agency - | agency - | agency ERM® |
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?