Documenti fondamentali
ERMCC144
Sewage sludge (trace elements)
ERM®, certified reference material
Scegli un formato
30 G
484,00 €
484,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
30 G
484,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
484,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
agenzia
ERM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
environmental
Formato
matrix material
Risultati analitici
For more information please see:
ERMCC144
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)