Documenti fondamentali
ERMBF428C
Cotton seed GMO standard GHB119
ERM®, certified reference material, for the detection of GMO cotton seed GHB119 with PCR
Scegli un formato
1 G
97,20 €
97,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
97,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
97,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Qualità
for the detection of GMO cotton seed GHB119 with PCR
Composizione
GHB119 Cotton seed, 10%
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
Risultati analitici
For more information please see:
ERMBF428C
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3