Documenti fondamentali
ERMBF417C
Maize GMO Standard MON 863 x MON 810
for the detection of GMO Maize (MON 863 × MON 810) with PCR
Sinonimo/i:
GMO Maize Powder Standard 0% MON 863 x MON 810
Scegli un formato
1 G
107,00 €
107,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
107,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
107,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Nome Commerciale
BioChemika
Qualità
for the detection of GMO Maize (MON 863 × MON 810) with PCR
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
genetically modified MON 863 × MON 810 maize, 1%
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-8°C
Risultati analitici
For more information please see:
ERMBF417C
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)