Merck
D10
General Purpose Viscosity Standard; UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified
viscosity 10.37 mPa.s (25 °C)
Sinonimo/i:
UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified viscosity standard
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
certified reference material
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
viscosity
10.37 mPa.s(25 °C)
application(s)
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
oil and petrochemicals
personal care
format
mixture
General description
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon General Viscosity Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
640010P-1MG04061835189380
MABS2226-100UL04065268041833
MABS2226-25UL04065268041840
1A05410-1ML04065273435429
GILF171402-2EA04065274079578
93103-5MG04061833275450
D10-500ML04061837680373
SAB4200237-200UL04061838035547
SAB5200014-100UG04061838058492
MAB182004053252663284
GILF161631-5X200EA04065274079066
GILF171100-10X96EA04065274079424
GILF167101-960EA04065274079240
GILF161630-10000EA04065274079059
A9728-100UG04061838069269