Documenti fondamentali
CRM42173
Supelco
Hexachlorobenzene
certified reference material
Sinonimo/i:
HCB
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6Cl6
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.78
Beilstein:
1912585
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Nome Commerciale
TraceCERT®
P. ebollizione
323-326 °C (lit.)
Punto di fusione
227-229 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
CKAPSXZOOQJIBF-UHFFFAOYSA-N
Nota a piè di pagina
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - STOT RE 1 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)