Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
20 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 224,00 € |
Informazioni su questo articolo
224,00 €
grade
certified reference material
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 20 g
manufacturer/tradename
RTC CRM017-020
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
pH
7.48
application(s)
environmental
format
matrix material
storage temp.
2-30°C
General description
- N.I.S.T. Traceable
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental |
| technique(s) AAS: suitable, ICP: suitable | technique(s) AAS: suitable, ICP: suitable | technique(s) AAS: suitable, ICP: suitable | technique(s) AAS: suitable, ICP: suitable |
| format matrix material | format matrix material | format matrix material | format matrix material |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| pH 7.48 | pH 6.35 | pH - | pH - |
Analita
- Lead
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Repr. 1A - STOT RE 2
target_organs
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
10099-74-8
10099-74-8