Documenti fondamentali
CCW4693
Millipore
YSG Medium in flasks
Solid medium for the detection and isolation of Alicyclobacillus, in fruit juices and other acidic food, suitable for microbiology
Sinonimo/i:
YSGM, Yeast Starch Glucose Agar, Yeast-Starch-Glucose medium
Scegli un formato
10 X 200 ML
116,00 €
116,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 X 200 ML
116,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41171607
116,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Livello qualitativo
Stato
solid
Durata
18 mo. at 2‑14 °C (limited shelf life, expiry date on the label)
Caratteristiche
ready-to-use
Composizione
agar, 15.0 g/L
glucose, 1.0 g/L
soluble starch, 2.0 g/L
yeast extract, 2.0 g/L
Confezionamento
box of 10 bottles
Condizioni di stoccaggio
(Tightly closed)
Parametri
200 mL filling volume
Volume del flacone
250 mL
Colore
pale yellow
pH
3.7±0.2 (25 °C)
applicazioni
food and beverages
microbiology
Compatibilità
Alicyclobacillus spp.
Descrizione generale
Alicyclobacillus is a food-spoiling microorganism and requires an acidic environment to grow. YSG media supports the growth of all currently known species of Alicyclobacillus (A. acidocaldarius, A. acidoterrestris, A. cycloheptanicus, and A. hesperidium). The low pH value of the media, in combination with the high incubation temperature, inhibits the growth of contaminating microbiota. K Agar, when incubated at 45ºC, predominantly supports the growth of A. acidoterrestris and limits the growth of other species of the same genus. Therefore, K Agar is mainly used to detect A. acidoterrestris strains.
Applicazioni
M-YSG Broth is used for the detection and enrichment of Alicyclobacillus, in fruit juices and other acidic foods.
Componenti
  • 1 box with 10 bottles (250 mL)
  • Injectable cap: Plastic screw inner cap
Altre note
Using syringe needles with a diameter greater than 0.8 mm is not recommended.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)