CCW4071
Malt Extract Agar Acidified (pH 4.3) in tubes
Medium for detection, isolation, and enumeration of fungi, particularly yeast and molds, from air and water samples, suitable for microbiology
Sinonimo/i:
SGQB
About This Item
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.74
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Stato
solid
Durata
12 mo.
Caratteristiche
ready-to-use
Composizione
agar, 15.0 g/L
malt extract, 30.0 g/L
soy peptone, 3.00 g/L
Confezionamento
pack of 20 tubes
Condizioni di stoccaggio
(Tightly closed)
filling volume
20 mL
Capacità
20 mL
Colore
yellow
pH
4.3±0.2 (25 °C)
applicazioni
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
2-25°C
Compatibilità
molds
yeasts
Descrizione generale
Malt Extract Agar may support the growth of almost all fungi very well, because of its balanced composition, and restrains most of the bacteria due to the strong acidity.
Applicazioni
Malt Extract Agar (Acidified) is suitable for the detection, isolation, and enumeration of fungi, particularly yeast and molds, from air and water samples.
Componenti
- 20 tubes per box
- 17x145 mm glass tubes, ink labeled
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)