C0700000
Cephaëline hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(−)-Cephaeline dihydrochloride, NSC 32944
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
ipecacuanha
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
[Cl-].[Cl-].[N+H]21C(CC([C@H](C2)CC)C[C@H]4[N+H2]CCc5c4cc(c(c5)O)OC)c3c(cc(c(c3)OC)OC)CC1
InChI
1S/C28H38N2O4.2ClH/c1-5-17-16-30-9-7-19-13-27(33-3)28(34-4)15-22(19)24(30)11-20(17)10-23-21-14-26(32-2)25(31)12-18(21)6-8-29-23;;/h12-15,17,20,23-24,29,31H,5-11,16H2,1-4H3;2*1H/t17-,20?,23+,24?;;/m0../s1
YAOHSWWVTZSRQM-ILYWHXRNSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)