BP878
Tioguanine
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
6-Thioguanine, 2-Amino-6-mercaptopurine, 2-Amino-6-purinethiol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
thioguanine, tioguanine
Forma fisica
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
Punto di fusione
≥300 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC1=Nc2nc[nH]c2C(=S)N1
InChI
1S/C5H5N5S/c6-5-9-3-2(4(11)10-5)7-1-8-3/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11)
WYWHKKSPHMUBEB-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... IMPDH1(3614) , IMPDH2(3615)
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)