Documenti fondamentali
BP493
Prochlorperazine mesilate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Prochlorperazine dimethanesulfonate
Scegli un formato
100 MG
224,00 €
224,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
224,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H24ClN3S · 2CH4O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
566.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
224,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
prochlorperazine
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(O)C.S1c2c(cc(cc2)Cl)N(c4c1cccc4)CCCN3CCN(CC3)C
InChI
1S/C20H24ClN3S.CH4O3S/c1-22-11-13-23(14-12-22)9-4-10-24-17-5-2-3-6-19(17)25-20-8-7-16(21)15-18(20)24;1-5(2,3)4/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)
WLFCZUKGFJNFQY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Prochlorperazine mesilate BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Prochlorperazine Oral Solution
  • Confezionamento
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Altre note
    Sales restrictions may apply.
    Codice della classe di stoccaggio
    11 - Combustible Solids
    WGK 3
    Not applicable
    Scegli una delle versioni più recenti:
    Certificati d'analisi (COA)