Documenti fondamentali
BCR648649
Bovine liver (beta-agonist)
BCR®, certified reference material
About This Item
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
food and beverages
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
set with 2x10 g
Risultati analitici
For more information please see:
BCR648649
Altre note
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Antibiotics: Clenbuterol (free base), Salbutamol, Terbutaline
Matrix type: Meat
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)