Documenti fondamentali
BCR490
Fly ash (PCDD′s, PCDF′s)
BCR®, certified reference material
Scegli un formato
30 G
620,00 €
620,00 €
Spedizione prevista il25 febbraio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
30 G
620,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
620,00 €
Spedizione prevista il25 febbraio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
Formato
matrix material
Risultati analitici
For more information please see:
BCR490
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)