Documenti
BCR352
ZnAl4 (trace elements)
BCR®, certified reference material, disc
Sinonimo/i:
Aluminum-zinc alloy, Zinc-aluminum alloy Zn with 4% Al
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Forma fisica
disc
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
general analytical
Formato
matrix material
Risultati analitici
For more information please see:
BCR352
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)