ARK2176
D-(+)-Galattosio
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Galattosio
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
plant
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Impurezze
Endotoxin; tested
Punto di fusione
168-170 °C (lit.)
Compatibilità
suitable for manufacturing use
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
GZCGUPFRVQAUEE-KCDKBNATSA-N
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)