A1269000
L-Arabinitol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
L-(−)-Arabitol, L-Arabinitol
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
arabinitol
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
101-104 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
OC[C@H](O)C(O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4-/m0/s1
HEBKCHPVOIAQTA-IMJSIDKUSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)