99978
Ammonium ionophore I - cocktail A
Selectophore™
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
Selectophore™
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Composizione
Ammonium ionophore I, 6.9 wt. % (09877)
2-Nitrophenyl octyl ether, 92.4 wt. % (73732)
Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate, 0.7 wt. % (60591)
Categorie correlate
Descrizione generale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
Note legali
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?