99357
Sodium ionophore II - cocktail A
Selectophore™
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
Selectophore™
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Composizione
2-Nitrophenyl octyl ether, 89.5 wt. % (73732)
Sodium ionophore II, 10.0 wt. % (71733)
Sodium tetraphenylborate, 0.5 wt. % (72018)
Descrizione generale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Applicazioni
Selected application examples
Confezionamento
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
Note legali
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?