Key Documents
96602
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)zirconium bis(trifluoromethanesulfonate) tetrahydrofuran complex
purum, ≥97.0%
Sinonimo/i:
Di(cyclopentadienyl)zirconium bis(trifluoromethanesulfonate) THF complex, Zirconocene bis(trifluoromethanesulfonate) THF complex
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H10F6O6S2Zr · C4H8O
Numero CAS:
Peso molecolare:
591.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Grado
purum
Saggio
≥97.0%
Stringa SMILE
[Zr++].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.C3CCOC3.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Altre note
Catalyst for Diels-Alder reactions; Catalyst for Mukaiyama cross-aldol reactions
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
T.K. Hollis et al.
Tetrahedron Letters, 33, 6423-6423 (1992)
T.K. Hollis et al.
Organometallics, 11, 2745-2745 (1992)