95318
L-(+)-Tartaric acid
tested according to Ph. Eur.
Sinonimo/i:
Acidum tartaricum, (2R,3R)-(+)-Tartaric acid, L-Threaric acid
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Densità del vapore
5.18 (vs air)
Forma fisica
crystals
powder with small lumps
Temp. autoaccensione
797 °F
Punto di fusione
170-172 °C (lit.)
Stringa SMILE
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
302.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
150 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?