94274
N-Butyrylglycine
analytical standard
Sinonimo/i:
2-(Butyrylamino)acetic acid, N-(1-Oxobutyl)glycine, N-Butanoylglycine, Butyryl glycine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C6H11NO3/c1-2-3-5(8)7-4-6(9)10/h2-4H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)
WPSSBBPLVMTKRN-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Prodotti consigliati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?