93574
4-Methylaminoantipyrine monohydrate
analytical standard
Sinonimo/i:
1,2-Dihydro-1,5-dimethyl-4-(methylamino)-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one monohydrate, N-Methylaminophenazone monohydrate, Noramidopyrine monohydrate, Noraminopyrine monohydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
7.65% water (theory, monohydrate)
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
O=C1C(NC)=C(C)N(C)N1C2=CC=CC=C2.O
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)