Documenti
92659
Supelco
4-[2-[Benzyl(tert-butyl)amino]-1-hydroxyethyl]-2-(hydroxymethyl)phenol
pharmaceutical impurity standard
Sinonimo/i:
Salbutamol impurity E (PhEur), α1-[[(1,1-Dimethylethyl)(phenylmethyl)amino]methyl]-4-hydroxy-1,3-benzenedimethanol, (1RS)-2-[Benzyl(1,1-dimethylethyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H27NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
329.43
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
InChI
1S/C20H27NO3/c1-20(2,3)21(12-15-7-5-4-6-8-15)13-19(24)16-9-10-18(23)17(11-16)14-22/h4-11,19,22-24H,12-14H2,1-3H3
NZBXAYHLQSMNQS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)