92614
4-Nitro-7-piperazinobenzofurazan
for HPLC derivatization, LiChropur™, ≥99.0%
Sinonimo/i:
4-Nitro-7-(1-piperazinyl)-2,1,3-benzoxadiazole
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for HPLC derivatization
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (HPLC)
≥99.0%
Forma fisica
powder
Qualità
LiChropur™
tecniche
HPLC: suitable
Fluorescenza
λex 395 nm; λem 561 nm in acetone
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(N2CCNCC2)c3nonc13
InChI
1S/C10H11N5O3/c16-15(17)8-2-1-7(9-10(8)13-18-12-9)14-5-3-11-4-6-14/h1-2,11H,3-6H2
MVLWYDGJBGPXOL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Altre note
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?